Learn More
Invitrogen™ Wash Buffer A for Dynabeads™ mRNA Purification Kits
Code produit 15860853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 60 ml
Conditionnement:
60mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15860853 1 x 60 ml 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15860853 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A33565
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ce tampon de lavage A est inclus dans les kits de purification d’ARNm Dynabeads™ suivants.
Ce tampon de lavage A est inclus dans les kits de purification d’ARNm Dynabeads™ suivants : Les numéros Réf. 61011, 61012 et 61021. Il est proposé séparément pour les applications nécessitant plus de tampon de lavage A que ce qui est fourni dans le kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 x 60 ml, stockage (entre 2°C et 8°C)
Gamme de produits Dynabeads
Quantité 1 x 60 ml