Learn More
Invitrogen™ Wash Buffer B for Dynabeads™ mRNA Purification Kits
Code produit 15677708
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 60 ml
Conditionnement:
60mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15677708 1 x 60 ml 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15677708 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11900D
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce tampon de nettoyage B est inclus dans les kits de purification d’ARNm Dynabeads™ suivants.
Ce tampon de nettoyage B est inclus dans les kits de purification d’ARNm Dynabeads™ suivants : N° cat. 61006, 61011, 61012 et 61021. Il est disponible séparément pour les applications nécessitant plus de tampon de nettoyage B que ce qui est fourni dans le kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 x 60 ml, conservation (entre 2 et 8°C)
Type d’emballage Kit
Type de produit Tampon de lavage B
Gamme de produits Dynabeads
Quantité 1 x 60 ml