Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque de lavage
Code produit 11982542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 / boîte
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11982542 4 / boîte 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11982542 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740479
En stock
Plaques à 96 puits pour faciliter le séchage des barrettes de fixation / plaques de fixation NucleoSpin 8/96 et minimiser le risque de contamination croisée.
  • Minimise le risque de contamination croisée.
  • Pour un séchage facile
  • Conserver entre 18 et 25 °C
Spécification
Description Conserver entre 18 et 25°C
Quantité 4 / boîte
À utiliser avec (équipement) Plaques à 96 puits