Learn More
Cytiva Vanne de lavage
Code produit 15209774 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système automatisé de purification de protéines AKTA Start
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15209774 Système automatisé de purification de protéines AKTA Start 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15209774 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29023897
Expédition estimée: 25-11-2026
Pour une utilisation avec le système automatisé de purification des protéines AKTA Start. La vanne de lavage est utilisée pour détourner le débit vers les déchets si nécessaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Détourne le trajet d’écoulement vers les déchets si nécessaire
À utiliser avec (équipement) Système automatisé de purification de protéines AKTA Start