Description
- Dispositif autonome (avec couvercle), pour une utilisation sous paillasse
- Pompes de distribution intégrées pour les produits chimiques liquides de traitement (agent neutralisant / de nettoyage)
- Commande tactile avec 14 programmes
- Quatre raccords pour l’eau chaude, l’eau froide et l’eau déminéralisée (x 2)
- Pompe de circulation puissante, débit max. de 400 l/min
Spécification
Spécification
| Description | Modèle PG 8593 |
| Type de produit | Laveur / désinfecteur professionnel |
| À utiliser avec (application) | Désinfection des instruments de laboratoire |
| Comprend | Conductimètre |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 60 x 30 x 83,5 cm |
| Alimentation électrique | 400 V 50 Hz 3 N AC 9,3 kW |