Learn More
Duran™ Flacon de lavage
Code produit 10779671 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10779671 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10779671 Fournisseur Duran™ Code fournisseur 247110109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.00€
    62.33€ / 1 pièces
    Économisez 8.67€
    12% de réduction
En stock
En verre borosilicaté
En verre borosilicaté
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Type Flacon laveur de gaz
Comprend Fond
Quantité 1/boîte