Learn More
Duran™ Flacon de lavage
Code produit. 10202001 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10202001
Marque: Duran™ 247120101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté
En verre borosilicaté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Type Flacon laveur de gaz
Comprend Fond
Quantité 1/boîte