Learn More
ratiolab™ Sachets pour l’élimination de déchets
Code produit 16357631
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
500 x 300 mm
800 x 600 mm
Capacité (métrique):
6 l
32 l
Plage de températures (métrique):
121°C
134°C
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Capacité (métrique) Plage de températures (métrique) Conditionnement
16357631 800 x 600 mm 32 l 134°C 500 pièces
15432344 500 x 300 mm 6 l 121°C 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16357631 Fournisseur ratiolab™ Code fournisseur 7001205
Expédition estimée: 29-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sacs poubelle en film de polypropylène très résistant avec une large couture au fond.
  • Autoclavable pendant 20 min.
  • Lors de l'autoclavage, le sac ne doit pas être complètement fermé.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Élimination des déchets contaminés Labware
Matériau Polypropylène
Quantité 500 sacs/boîte
Plage de températures (métrique) 134°C
Dimensions (L x l) 800 x 600 mm
Type de produit Sachets pour l’élimination de déchets
Capacité (métrique) 32 l
Épaisseur (métrique) 50 μm