Learn More
Bryson Packaging™ Sacs à déchets
Code produit 30057394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions : L 450 x l 800 x H 975 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
30057394 Dimensions : L 450 x l 800 x H 975 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30057394 Fournisseur Bryson Packaging™ Code fournisseur WDS650525X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1895.25€
    1703.92€ / 1000 pièces
    Économisez 191.33€
    10% de réduction
Expédition estimée: 12-01-2027
Une excellente option pour le ramassage des ordures et des déchets dans le laboratoire. Les sacs à déchets Bryson Packaging™ sont en PE.
  • Durables et antifuites
  • Fournis par boîtes de 100
Spécification
Type de produit Sac à déchets