Learn More
BRAND™ Verre de montre
Code produit 10069980 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
40 mm
120 mm
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10069980 40 mm 10 pièces
10479522 120 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10069980 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 150010
En stock
Verre de montre en verre sodocalcique avec bords rodés.
  • Verre sodocalcique
  • Bords rodés
  • Réduction de la tension pour minimiser les risques de dispersion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bords à tension réduite
Matériau Verre sodocalcique
Bords Terre
Diamètre (métrique) 40 mm