Learn More
DWK Life Sciences Verre de montre, en verre sodocalcique, bord rebrûlé
Code produit 11786958 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
11786958 100 mm 10 pièces
10669891 250 mm 1 pièce
11776958 80 mm 10 pièces
11796958 125 mm -
15271839 40 mm 10 pièces
15281839 50 mm 10 pièces
15676925 60 mm 10 pièces
15686925 70 mm 10 pièces
15211849 90 mm 10 pièces
15221849 120 mm 10 pièces
15231849 150 mm 10 pièces
15241849 200 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11786958 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 233214607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.75€
    38.12€ / 10 pièces
    Économisez 3.63€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La forme concave du verre de montre permet de travailler sur de très petites quantités (par exemple pour les prétraitements) et de couvrir les verreries de laboratoire à large ouverture.
La multitude d’étapes de travail différentes dans l’environnement du laboratoire exige une multitude de verreries universellement applicables. Ces dispositifs en verre ont généralement une forme très simple et se caractérisent par leur polyvalence. Les verres de montre, par exemple, sont concaves. Le faible creux ainsi créé permet de les remplir de liquides ou de solides.
  • Risque réduit de blessure grâce au bord rebrûlé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre sodocalcique
À utiliser avec (application) Pesée ; protection ; pré-traitements ; séchage de matériaux ; disponibles en verre boro 3.3 ou en verre sodocalcique
Nb par paquet 10/Bte
Diamètre (métrique) 100 mm