Learn More
DWK Life Sciences Verre de montre, en verre sodocalcique, bord rebrûlé
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteDescription
La multitude d’étapes de travail différentes dans l’environnement du laboratoire exige une multitude de verreries universellement applicables. Ces dispositifs en verre ont généralement une forme très simple et se caractérisent par leur polyvalence. Les verres de montre, par exemple, sont concaves. Le faible creux ainsi créé permet de les remplir de liquides ou de solides.
- Risque réduit de blessure grâce au bord rebrûlé
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| À utiliser avec (application) | Pesée ; protection ; pré-traitements ; séchage de matériaux ; disponibles en verre boro 3.3 ou en verre sodocalcique |
| Nb par paquet | 10/Bte |
| Diamètre (métrique) | 60 mm |