Learn More
Rogo Sampaic™ Verre de montre à bords rodés, 70 mm
Code produit 11758094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
70 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11758094 70 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11758094 Fournisseur Rogo Sampaic™ Code fournisseur KBN004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.78€
    11.21€ / 10 pièces
    Économisez 16.57€
    59% de réduction
Expédition estimée: 13-11-2026
Verres de montre concaves fabriqués en verre présentant des bords rodés.
Ces verres de montre Endo Glassware sont concaves, en verre qui présente des bords rodés.
Peut être utilisé comme :
  • Plateaux de pesée
  • Pour sécher les solides humides
  • Pour l’observation de petits invertébrés sous un stéréomicroscope
  • Comme récipients dans la dégustation d’huile
  • Comme couvercle pour béchers, flacons et autres récipients
Spécification
Matériau Verre
À utiliser avec (application) Pour évaporer des liquides ou peser des échantillons
Diamètre (impériale) 2,78 in
Diamètre (métrique) 70 mm