Learn More
Kartell SpA Verres de montre
Code produit 10746192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
60 mm
79 mm
100 mm
120 mm
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10746192 79 mm 10 pièces
10061071 60 mm 10 pièces
10356111 100 mm 10 pièces
10448842 120 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10746192 Fournisseur Kartell SpA Code fournisseur 0045400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.00€
    17.18€ / 10 pièces
    Économisez 28.82€
    62% de réduction
En stock
Verres en plastique très stables avec base moulée
  • Polypropylène
  • Autoclavable
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Forme du fond Rond
Jetable Réutilisable
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Étalon
Type Verre de montre
Diamètre (métrique) 79 mm