Learn More
Eau contenant 0,05 % d'acide trifluoroacétique (TFA), qualité Optima LC/MS, Fisher Chemical
Code produit 30117578 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30117578 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30117578 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur LS1154
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Phase mobile idéale de haute pureté pour les applications LC-MS et UHPLC-UV, notamment pour la séparation des protéines et des peptides.
  • Convient aux techniques LC-MS et UHPLC-UV
  • Une teneur plus faible en TFA améliore les séparations en minimisant la suppression ionique
  • La phase mobile prémélangée simplifie la préparation, ce qui permet de consacrer plus de temps à l'exécution et à l'analyse des échantillons.
  • Testé pour vérifier l'absence de protéase susceptible d'interférer avec l'analyse des protéines ou des peptides
  • L'acide trifluoroacétique (TFA) est un additif de phase mobile et un réactif de paire d'ions couramment utilisé en chromatographie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Qualité OPTIMA LC-MS
Quantité 4 L
Forme Liquide
Type de réactif Eau contenant 0,05 % d'acide trifluoroacétique
CAS 7732-18-5
Conditionnement Flacon en verre
Usage exclusivement réservé à la recherche