Learn More
Eau contenant 0,1 % d’acide acétique, LC-MS Ultra, Solstice CHROMASOLV™
Description
- Pour les applications LC-MS et UHPLC les plus exigeantes
- Testé pour la compatibilité UHPLC-MS
- Pureté de solvant la plus élevée pour de faibles limites de détection
- Bruit de fond MS extrêmement faible
- Excellente reproductibilité d’un lot à l’autre
- Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
- Conditionnés dans des flacons en verre borosilicaté transparent
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Water With 0.1% Acetic Acid |
| CAS | 7732-18-5, 64-19-7 |
| Quantité | 2 L |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | H2O |
| Numéro MDL | MFCD00011332 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 18,02g/mol |
| Qualité | LC-MS Ultra CHROMASOLV |