Learn More
Water with 0.1% ammonium acetate, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Spécification
Nom chimique ou matériau | Water with 0.1% ammonium acetate |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 18.02g/mol |
Quantité | 2.5 L |