Learn More
Eau avec 0,1 % d’acide formique, LC-MS CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 x 4 L
Spécification
Nom chimique ou matériau | Water with 0.1% formic acid |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 18.02g/mol |
Quantité | 4 x 4 L |