Learn More
Eau contenant 0,1 % d'acide formique, qualité LC/MS, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Code produit 30280958 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
4 L
5 L
Conditionnement:
2.50L
4L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30280958 2.5 L 2.50L
30280971 5 L 5L
30280951 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30280958 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur TL01182500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
  • Mélange de phases mobiles de haute pureté idéal pour les applications LC/MS et UHPLC-UV
  • Pré-mélangé pour faciliter l’utilisation
  • Faible teneur en ions métalliques pour garantir une contamination minimale par des métaux
  • Acide formique (AF) ; additif de phase mobile courant fournissant des protons pour l'analyse LC/MS
  • L'acide folique (FA) est également connu pour améliorer la forme des pics de séparation obtenus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Qualité LC-MS
Quantité 2.5 L
Forme Liquide
Type de réactif Mélange de solvants
À utiliser avec Chromatographie liquide, spectrométrie de masse