Learn More
Eau contenant 0,1 % d'acide formique, qualité LC/MS, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Code produit 30280971 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
4 L
5 L
Conditionnement:
2.50L
4L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
30280971 5 L 5L
30280958 2.5 L 2.50L
30280951 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30280971 Supplier Thermo Scientific Supplier No. TL01180500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
This item is not returnable. View return policy
  • Mélange de phases mobiles de haute pureté idéal pour les applications LC/MS et UHPLC-UV
  • Pré-mélangé pour faciliter l’utilisation
  • Faible teneur en ions métalliques pour garantir une contamination minimale par des métaux
  • Acide formique (AF) ; additif de phase mobile courant fournissant des protons pour l'analyse LC/MS
  • L'acide folique (FA) est également connu pour améliorer la forme des pics de séparation obtenus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Qualité LC-MS
Quantité 5 L
Forme Liquide
Type de réactif Mélange de solvants
À utiliser avec Chromatographie liquide, spectrométrie de masse