Learn More
Eau avec 0,1 % d’acide formique (v/v), qualité LC/MS Optima™
Code produit 10188164 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon ambré à col large
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10188164 2.5 L Flacon ambré à col large 2.50L
10429474 500 mL Flacon en verre 500mL
10229884 1 L Flacon ambré à col large 1L
11940379 4 L Bouteille en verre 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10188164 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur LS118212
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Eau avec 0,1% acide formique (v/v)
• Optima
• Pour analyse HPLC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7732-18-5 , 64-18-6
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL 3297
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Specifications
Absorbance 0,01 AU max. à 254 nm, 0,55 AU max. à 230 nm, 0,85 AU max. à 220 nm, 1,25 AU max. à 210 nm
Nom chimique ou matériau 0.1% Formic Acid in Water (v/v)
Note relative au nom Mélanges de solvants
pH 2
Point d’ébullition 100 °C
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Merck Index 15, 4269
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Conditionnement Flacon ambré à col large
Résidus après évaporation 1 ppm max.
Densité 1g/cm³
Quantité 2.5 L
Forme physique Liquide