Learn More
Eau avec 0,1 % d’acide formique (v/v), qualité LC/MS Optima™
Code produit 10229884 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon ambré à col large
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10229884 1 L Flacon ambré à col large 1L
10429474 500 mL Flacon en verre 500mL
10188164 2.5 L Flacon ambré à col large 2.50L
11940379 4 L Bouteille en verre 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10229884 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur LS1181
Demander un format en vrac ou personnalisé
Eau avec 0,1% acide formique (v/v)
• Optima
• Pour analyse HPLC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5 , 64-18-6
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL 3297
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Absorbance 0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm
Nom chimique ou matériau 0.1% Formic Acid in Water (v/v)
Note relative au nom Solvent Blends
pH 2
Point d’ébullition 100°C
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Merck Index 15, 4269
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Conditionnement Flacon ambré à col large
Résidus après évaporation 1ppm max.
Densité 1g/cm³
Quantité 1 L
Forme physique Liquide