Learn More
Eau avec 0,1 % d’acide formique (v/v), qualité LC/MS Optima™
Code produit 10429474 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon ambré à col large
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10429474 500 mL Flacon en verre 500mL
10229884 1 L Flacon ambré à col large 1L
10188164 2.5 L Flacon ambré à col large 2.50L
11940379 4 L Bouteille en verre 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10429474 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. LS118500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.64€
    36.30€ / 500mL
    Économisez 12.34€
    25% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Mélange de phases mobiles de haute pureté idéal pour les applications LC/MS et UHPLC-UV
  • Pré-mélangé pour faciliter l’utilisation
  • Faible teneur en ions métalliques pour garantir une contamination minimale par des métaux
  • Acide formique (AF) ; additif de phase mobile courant fournissant des protons pour l'analyse LC/MS
  • L'acide folique (FA) est également connu pour améliorer la forme des pics de séparation obtenus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5 , 64-18-6
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL 3297
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spezifikation
Absorbance 0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm
Nom chimique ou matériau 0.1% Formic Acid in Water (v/v)
Note relative au nom Solvent Blends
pH 2
Point d’ébullition 100°C
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Merck Index 15, 4269
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après évaporation 1ppm max.
Densité 1g/cm³
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.