Learn More
Eau contenant 0,1 % d'acide trifluoroacétique (TFA), qualité LC/MS, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Code produit 30280961 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
4 L
Conditionnement:
2.50L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30280961 500 mL 500mL
30280963 2.5 L 2.50L
30280945 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30280961 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur TL01190500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Qualité LC-MS
Quantité 500 mL
Forme Liquide
Type de réactif Mélange de solvants
À utiliser avec Chromatographie liquide, spectrométrie de masse