Learn More
Eau contenant 0,1 % d'acide trifluoroacétique (TFA), qualité LC/MS, Thermo Scientific
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Description
- Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
- Pre-mixed for ease-of-use
- Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
- TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
Spécification
Spécification
| Qualité | LC-MS |
| Quantité | 2.5 L |
| Forme | Liquide |
| Type de réactif | Mélange de solvants |
| À utiliser avec | Chromatographie liquide, spectrométrie de masse |