Learn More
Eau avec 0,1 % d’acide trifluoroacétique (v/v), HPLC certifié pour l’analyse des gradients
Code produit 12387113 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12387113 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12387113 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur FE/0100/17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire C2HF3O2
Numéro MDL MFCD00004169
Synonyme trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC acide trifluoroacétique
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 L
Forme physique Liquide