Learn More
Eau avec 0,1 % d’acide trifluoroacétique (v/v), Optima™ qualité LC/MS, Thermo Scientific™
Code produit 10311725 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon ambré à col large
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10311725 1 L Flacon ambré à col large 1L
10362055 500 mL Flacon en verre -
10516625 2.5 L Flacon ambré à col large 2.50L
11900379 4 L Bouteille en verre 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10311725 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur LS1191
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
  • Mélange de phases mobiles de haute pureté idéal pour les applications LC/MS et UHPLC-UV
  • Pré-mélangé pour faciliter l’utilisation
  • Faible teneur en ions métalliques pour garantir une contamination minimale par des métaux
  • TFA est un additif de phase mobile courant qui peut fonctionner comme réactif de paire d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5 , 64-18-6
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Spécification
Absorbance Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm
Nom chimique ou matériau 0.1% Trifluoroacetic Acid in Water (v/v)
Note relative au nom Solvent Blends
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 103.0 %
Formule moléculaire H2O
Numéro MDL 4169
Merck Index 15, 9847
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nom IUPAC oxidane
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Pourcentage de pureté 0.095 to 0.105% (v/v) Trifluoroacetic Acid
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Conditionnement Flacon ambré à col large
Résidus après évaporation ≤1ppm
Quantité 1 L
Forme physique Liquide