Learn More
Eau avec 0,1 % d’acide trifluoroacétique (v/v), Optima™ qualité LC/MS, Thermo Scientific™
Code produit 10516625 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon ambré à col large
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10516625 2.5 L Flacon ambré à col large 2.50L
10362055 500 mL Flacon en verre -
10311725 1 L Flacon ambré à col large 1L
11900379 4 L Bouteille en verre 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10516625 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur LS119212
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
  • Mélange de phases mobiles de haute pureté idéal pour les applications LC/MS et UHPLC-UV
  • Pré-mélangé pour faciliter l’utilisation
  • Faible teneur en ions métalliques pour garantir une contamination minimale par des métaux
  • TFA est un additif de phase mobile courant qui peut fonctionner comme réactif de paire d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5 , 76-05-1
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Spécification
Absorbance Signaler un AU à 210 nm, Signaler un AU à 220 nm, Rapport d’UA à 230 nm, Signaler l’UA à 254 nm
Nom chimique ou matériau 0.1% Trifluoroacetic Acid in Water (v/v)
Note relative au nom Mélanges de solvants
Plage de pourcentage du dosage 99,0 à 103,0 %
Formule moléculaire C2HF3O2
Numéro MDL MFCD00004169
Merck Index 15, 9847
Synonyme trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC Acide 2,2,2-trifluoroacétique
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
Pourcentage de pureté 0,095 à 0,105 % (v/v) d’acide trifluoroacétique
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Conditionnement Flacon ambré à col large
Résidus après évaporation ≤1 ppm
Quantité 2.5 L
Forme physique Liquide