Learn More
Eau, réactif ACS, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Code produit 15663630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
4 x 2 L
4 x 4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Boîte en carton
Flacon poly
Conditionnement:
2.50L
4 pièces
4L
500mL
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15663630 500 mL Flacon poly 500mL
15633630 2.5 L Flacon poly 2.50L
15673630 6 x 500 mL Flacon poly 6 pièces
15648360 4 L Flacon poly 4L
15643630 4 x 2 L Boîte en carton 4 pièces
15653630 4 x 4 L Bouteille en verre 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15663630 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 320072500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Poids de la formule 18.02g/mol
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.000g/mL at 3.98°C
Quantité 500 mL