Learn More
Eau, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10433160 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10433160 1 L Flacon en plastique 1L
10892431 5 L Flacon en plastique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10433160 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434400010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.70€
    47.00€ / 1L
    Économisez 3.70€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Spécification
Absorbance Passes Test, 0.01 max. at 210nm, 0.005 max. at 254nm, 0.01 max. at 200nm, 0.005 max. at 300nm
Nom chimique ou matériau Water
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Blanc
Point d’ébullition 100°C
Conductivité 2μS/cm Max.
Formule linéaire H2O
Merck Index 15,10237
Poids de la formule 18.02
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Viscosité 0.89 mPa.s (25°C)
Densité 1.0000g/mL
Quantité 1 L
Indice de réfraction 1.3334
Gravité spécifique 1
Forme physique Poudre cristalline