Learn More
Rotronic™ Sonde de station d’activité de l’eau
Code produit 13558550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inox, aluminium
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau
13558550 Acier inox, aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13558550 Fournisseur Rotronic™ Code fournisseur HC2AW
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Précision plusmn;0,008 aw / 0,8 % d’HR / plusmn;0,1 K
Matériau Acier inox, aluminium
Plage de températures (métrique) -40°C à +85°C, 0 à 100 % HR