Learn More
Eau, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10543245 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10543245 2.5 L Bouteille en plastique 2.50L
10530194 1 L Bouteille en plastique 1L
11914391 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10543245 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 389400025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.30€
    39.65€ / 2.5L
    Économisez 7.65€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Absorbance 0.01 max. (water, 1cm, 254nm)
Nom chimique ou matériau Water
pH 5 to 8
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100.0°C
Conductivité 6μS/cm Max.
Formule linéaire H2O
Poids de la formule 18.02
Qualité Analyse
Conditionnement Bouteille en plastique
Viscosité 0.89 mPa.s (25°C)
Densité 1.0000g/mL
Quantité 2.5 L
Indice de réfraction 1.3334
Gravité spécifique 1
Forme physique Liquide