Learn More
Eau, BAKER ANALYSED™, J.T. Baker™
Code produit 15518664 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15518664 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15518664 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 9825.1000GL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.27€
    76.36€ / 1L
    Économisez 9.91€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
  • Détection à barrette de diodes LC-Gradient (AU), solution de test modifiée avec 0,1 % (v/v) d’acide formique :
    • à 210 nm max. 0,005
    • à 254 nm max. 0,001
  • Test de pertinence LC-MS Gradient (TIC, 100 à 2 000 m/z), la solution de test est modifiée avec 0,1 % (v/v) d’acide formique :
    • Impuretés sensibles ESI-MS positives (comme la réserpine) max. 100 ng/ml
Spécification
CAS 7732-18-5
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C (1013 hPa)
Formule moléculaire H2O
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nom IUPAC eau
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après évaporation Max. 5 ppm
Densité 1 g/cm³ (4 °C)
Quantité 1 L