Learn More
Eau, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Code produit 15578594 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Verre
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15578594 1 L Verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15578594 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 9381.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.53€
    443.61€ / 1L
    Économisez 72.92€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Analysé jusqu’à la recherche de 64 métaux maximum dans la gamme faible des parties par milliard (ppb), garantissant ainsi une interférence de fond faible pour effectuer une analyse critique des métaux à l’état de traces.
Les acides BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus permettent de tester plus de métaux à l’état de traces avec des spécifications plus strictes.
  • Qualité garantie pour 64 métaux maximum à l’état de traces testés jusqu’à des niveaux faibles de parties par milliard (ppb)
  • La cohérence entre les lots garantit des résultats fiables entre les tests
  • Conditionnement en PEHD à économie d’espace avec de faibles substances extractibles métalliques
  • Sécurité accrue grâce aux bouchons inviolables
  • Flacons en PEHD recyclables respectueux de l’environnement
  • Des protocoles stricts dans une installation ISO garantissent la qualité dans la fabrication
Spécification
Absorbance Maximum 0,01 à 200 nm, Maximum 0,005 à 254 nm, Maximum 0,005 à 300 nm, Puissance maximale de 0,005 à 400 nm
Nom chimique ou matériau Water
CAS 7732-18-5
Couleur Incolore
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
Notes de qualité de la pureté Pour une utilisation dans l’analyse des métaux traces
Formule moléculaire H2O
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nom IUPAC oxidane
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Poids de la formule 18,02g/mol
Qualité BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus
Odeur Inodore
Conditionnement Verre
Résidus après évaporation Max. 1 ppm
Viscosité 0,952 mPa
Densité 1 g/cm3
Quantité 1 L
Forme physique Liquide