Learn More
Bochem™ Bain-marie avec couvercle
Code produit 10595221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5,0 L
13,0 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10595221 5,0 L 1 pièce
10028330 13,0 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10595221 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8466
Expédition estimée: 05-02-2027
Bain-marie de style plateau et couvercle avec deux poignées de support. Le bain-marie Bochem™ avec couvercle est en acier inoxydable 18/10.
  • Plateau et couvercle.
  • Construction en acier inoxydable 18/10.
Spécification
Capacité (métrique) 5,0 L
Comprend Couvercle
Matériau Acier inoxydable