Learn More
Karl Hecht™ Réservoir en plexiglas pour bain-marie
Code produit 10596152
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
14 x 34,5 x 15,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x L x H) Conditionnement
10596152 14 x 34,5 x 15,5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10596152 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 43194001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.02€
    148.34€ / 1 pièces
    Économisez 37.68€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Le réservoir en plexiglas pour bain-marie est un bain-marie à contrôle de température entièrement électronique et sans usure. Plexiglas™ Réservoir et pièces submersibles en acier inoxydable.
  • Clair Plexiglas™ réservoir sans fond incliné
  • Fond plat
  • Convient Karl Hecht™ bains-marie thermostatiques
Spécification
À utiliser avec (équipement) Karl Hecht Bain d'eau
Type Réservoir
Matériau Plexiglas
Forme Sans fond incliné
Dimensions (P x L x H) 14 x 34,5 x 15,5 cm