Learn More
Eau (qualité Biotech), Fisher BioReagents
Code produit 10448153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
20 L
Conditionnement:
Poly CUBE
Conditionnement:
20L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10448153 20 L Poly CUBE 20L
10091543 4 L Poly CUBE 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10448153 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP248520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    100.00€ / 20L
    Économisez 30.00€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
L’eau de qualité biotechnologique peut être utilisée pour plusieurs procédures de test biologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
pH 7
Couleur Incolore
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
Merck Index 15, 10237
Poids de la formule 18.02
Qualité Biotechnologie
Conditionnement Poly CUBE
Tension de vapeur 17,5 mmHg à 20 °C
Filtré à travers Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron.
Densité 1.000g/cm³
Quantité 20 L
Forme physique Liquide