Learn More
Sartorius Qualité eau et culture cellulaire
Code produit 31908413 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31908413 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908413 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 030551A
 Article restreint
En stock
Il subit un prétraitement puis est produit par des procédés d’osmose inverse (RO) et de déionisation (DI).
  • Cette eau de qualité de culture cellulaire est continuellement surveillée pour détecter les endotoxines, la biocharge microbienne et les métaux, afin de garantir que toutes les spécifications internationales acceptables sont respectées.
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Poids moléculaire (g/mol) Unknown
Pourcentage de pureté Inconnu
Qualité Culture cellulaire
Quantité 500 mL