Learn More
HyClone™ Eau de qualité culture cellulaire (sans endotoxines), Cytiva
Code produit 10001342
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 l
6 x 500 mL
6 x 1 L
Conditionnement:
1000mL
100mL
500mL
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10001342 500 ml 500mL
10183152 100 ml 100mL
10011342 1 l 1000mL
11586271 6 x 500 mL 6 pièces
10185873 6 x 1 L 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10001342 Fournisseur HyClone products Cytiva Code fournisseur SH30529.02
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Débarrassez-vous des problèmes liés aux endotoxines avec l’eau de qualité culture cellulaire HyClone™, disponible en divers volumes pour la recherche et les processus de fabrication.
  • Sans endotoxines ; sans bactéries à gram-négatif détectables
  • Rencontres < 0,005 UE/mL d'endotoxine par dosage turbidimétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 7732-18-5
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Qualité Cell Culture
Stérilité Sterile
Quantité 500 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.