Learn More
HyClone™ Eau de qualité culture cellulaire (sans endotoxines), Cytiva
Code produit 10183152
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 l
6 x 500 mL
6 x 1 L
Conditionnement:
1000mL
100mL
500mL
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10183152 100 ml 100mL
10001342 500 ml 500mL
10011342 1 l 1000mL
11586271 6 x 500 mL 6 pièces
10185873 6 x 1 L 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10183152 Fournisseur HyClone products Cytiva Code fournisseur SH30529.01
Économies sur les analyses des eaux usées
Utilisez le code promo 28023
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Débarrassez-vous des problèmes liés aux endotoxines avec l’eau de qualité culture cellulaire HyClone™, disponible en divers volumes pour la recherche et les processus de fabrication.
  • Sans endotoxines ; sans bactéries à gram-négatif détectables
  • Rencontres < 0,005 UE/mL d'endotoxine par dosage turbidimétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 5.0 à 7.0
Quantité 100 ml