Learn More
HyClone™ Eau de qualité culture cellulaire (sans endotoxines), Cytiva
Code produit 10185873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 l
6 x 500 mL
6 x 1 L
Conditionnement:
1000mL
100mL
500mL
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10185873 6 x 1 L 6 pièces
10183152 100 ml 100mL
10001342 500 ml 500mL
10011342 1 l 1000mL
11586271 6 x 500 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10185873 Fournisseur HyClone products Cytiva Code fournisseur SH30529.LS
 Article restreint
En stock
Débarrassez-vous des problèmes liés aux endotoxines avec l’eau de qualité culture cellulaire HyClone™, disponible en divers volumes pour la recherche et les processus de fabrication.
  • Sans endotoxines ; sans bactéries à gram-négatif détectables
  • Rencontres < 0,005 UE/mL d'endotoxine par dosage turbidimétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
CAS 7732-18-5
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Qualité Cell Culture
Stérilité Sterile
Quantité 6 x 1 L