Learn More
HyClone™ Eau de qualité culture cellulaire (sans endotoxines), Cytiva
Code produit 11586271
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 l
6 x 500 mL
6 x 1 L
Conditionnement:
1000mL
100mL
500mL
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11586271 6 x 500 mL 6 pièces
10183152 100 ml 100mL
10001342 500 ml 500mL
10011342 1 l 1000mL
10185873 6 x 1 L 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11586271 Fournisseur HyClone products Cytiva Code fournisseur SH30529.FS
Edge
Débarrassez-vous des problèmes liés aux endotoxines avec l’eau de qualité culture cellulaire HyClone™, disponible en divers volumes pour la recherche et les processus de fabrication.
  • Sans endotoxines ; sans bactéries à gram-négatif détectables
  • Répond < 0,005 UE/ml d’endotoxicité par dosage turbidométrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 5,0 à 7,0
Description Water, Cell Culture Grade (Endotoxin-Free)
Endotoxine <0.005EU/mL
Quantité 6 x 500 mL
Forme physique Liquide