Learn More
Eau, CHROMASOLV™, pour HPLC, Solstice
Code produit 15682870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15682870 1 L Flacon en verre 1L
15692870 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15688350 4 L Flacon en verre 4L
15612880 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15682870 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 2707331L
Économies sur les analyses des eaux usées
Utilisez le code promo 28023
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
CHROMASOLV™, pour HPLC
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Absorbance max. 0.005 at 400 nm, max. 0.005 at 250 nm, max. 0.01 at 210 nm, max. 0.01 at 205 nm
Nom chimique ou matériau Water
Note relative au nom CHROMASOLV™, for HPLC
Point d’ébullition 100°C
% max. CAS 100.0000%
Formule linéaire H2O
Beilstein 2050024
Poids de la formule 18.02
Qualité HPLC
Conditionnement Flacon en verre
Densité 1.000 g/mL at 3.98 °C(lit.)
Quantité 1 L
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Water