Learn More
Eau, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, Solstice
Code produit 15644670
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15644670 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15634670 1 L Flacon en verre 1L
15654670 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15644670 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 348772.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    31.76€ / 2.5L
    Économisez 95.24€
    74% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC
  • Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
  • Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil d’impuretés UV faible
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
  • Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Specifications
Nom chimique ou matériau Water
Note relative au nom CHROMASOLV™ En plus, pour HPLC
Point d’ébullition 100 °C
% max. CAS 100.0000%
Formule linéaire H2O
Beilstein 2050024
Poids de la formule 18.02
Qualité HPLC
Conditionnement Flacon en verre
Densité 1,000 g/mL à 3,98 °C(lit.)
Quantité 2.5 L
Show More Show Less
Product Identifier
  • Water