Learn More
Hach Lange™ Eau, déionisée et déminéralisée
Code produit 15387526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
4 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique)
15387526 4 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15387526 Fournisseur Hach Lange™ Code fournisseur 27256
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Eau de type 2 déminéralisée.
Eau de type 2 déminéralisée Conductance spécifique : ≤1 μS/cm, Silice (SiO2 : ≤30 μg/L) Chlorure (Cl-) : ≤20 μg/L Dureté : Négative, Consommation de KMnO4 : Négative
Caractéristiques
Plateforme : Solution
Quantité : 4 L
Durée de conservation : 60 mois à partir de la date de production
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de pH 5.5 to 7
Volume (métrique) 4 l
Stérilité Non-sterile
Type Fournitures et réactifs pour kit d’analyse d’eau