Learn More
Eau, déionisée, Honeywell™
Code produit 15685340 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15685340 1 L Flacon poly 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15685340 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 387961L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Déminéralisée
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Numéro MDL MFCD00011332
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nom IUPAC oxidane
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Poids de la formule 18.02g/mol
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.000g/mL at 3.98°C
Quantité 1 L