Learn More
behr Labor-Technik™ Déioniseurs d’eau
Code produit 10428532
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
100 l/h
50 l/h
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
10428532 50 l/h 1 pièce
10272921 100 l/h -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10428532 Fournisseur behr Labor-Technik™ Code fournisseur B00223462
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    739.16€
    488.30€ / 1 pièces
    Économisez 250.86€
    33% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026