Learn More
Miele Professional™ Purification d’eau
Code produit 15480525 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
19 litres
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15480525 19 litres 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15480525 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 9782560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1704.65€
    1262.00€ / 1 pièces
    Économisez 442.65€
    25% de réduction
Expédition estimée: 07-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cartouche de déminéralisation complète VE P 2800 pour une préparation optimale de l’eau
  • Débit maximal : 800 l/h
  • État d’épuisement mesurable avec le conductimètre CM
  • Température maximale d'entrée d'eau : 40 °C - pression de 0,5 à 10 bar
  • Contenu en résine : 19 litres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable, plastique
Type de produit Pré-traitement de l’eau
Volume (métrique) 19 litres
Couleur Acier inox, noir
À utiliser avec (équipement) Laveurs-désinfecteurs
Diamètre (métrique) 230 mm
Hauteur (métrique) 570 mm