Learn More
Eau, déminéralisée, Chem-Lab
Spécification
Specifications
| pH | ±7 |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | 0 °C |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Poids de la formule | 18,016g/mol |
| Odeur | Inodore |
| Filtré à travers | LF lt; 5 mu;S |
| Densité | 1.00g/mL |
| Quantité | 25 L |
| Forme physique | Liquide |