Learn More
Eau, déminéralisée, Chem-Lab
Code produit 11969242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
25 L
Conditionnement:
10L
25 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11969242 10 L 10L
11918514 25 L 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11969242 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL02.2102.9010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Conçu pour un usage en laboratoire. L’eau déminéralisée Chem-Lab est purifiée pour éliminer les minéraux et les sels avec LF < 5 μS. Elle contient moins de 5 ppm de matières non volatiles. Disponibles en cartons de 10 et 25 l.
Chemical Identifiers
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Specifications
pH ±7
Couleur Incolore
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
Poids de la formule 18,016g/mol
Odeur Inodore
Filtré à travers LF lt; 5 mu;S
Densité 1.00g/mL
Quantité 10 L
Forme physique Liquide